ContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Codice catalogo VITL149093
Nome del fornitore:  VITLAB
undefined
Pasteur pipettes
Codice catalogo VITL149093
Nome del fornitore:  VITLAB
Specifiche
  • Ø est:
    3,2 mm
  • Lunghezza:
    152 mm
  • Gocce per ml:
    21 - 28
  • Graduazione della scala:
    3/0,5 ml
  • Conf:
    5.000
  • Volume di aspirazione:
    3,5 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Disposable pipettes made of LDPE. Very good reproducibility of the number of drops per milliliter, thus ideal for distributing aliquots of liquid portions.
  • Can be deep-frozen when filled, or converted into sealed vessels through heat-sealing
  • Integrated suction bulb can readily be compressed: finger fatigue from frequent pipetting is avoided
  • Can be sterilised with gas or gamma radiation