Orders LinkContactUsLinkComponent
Bende triangolari
Bende triangolari, 960×960×136 mm
Codice catalogo 118-0249
Nome del fornitore:   ORKLA CARE
Bende triangolari
Codice catalogo 118-0249
Nome del fornitore:  ORKLA CARE
Bende triangolari
Bende triangolari
Bende triangolari, 960×960×136 mm
Price
SFr. 8.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questa benda si lega intorno al collo per sostenere un braccio ferito. Inoltre, può essere avvolta intorno alla testa per tenere ferma una medicazione per testa oppure arrotolata per fungere da laccio emostatico.
  • Composta da due bende triangolari e sei spille di sicurezza
  • Realizzata in tessuto non tessuto di polipropilene bianco
  • Confezionate in scatola stampata
Specifiche
  • Descrizione:
    Bende triangolari
  • L×P×A:
    960×960×136 mm