Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray detergente per ferite e occhi
Spray detergente per ferite e occhi
Spray detergente per ferite e occhi, flacone in alluminio da 150 ml di cloruro di sodio sterile allo 0,9%
Codice catalogo 118-0247
Nome del fornitore:   ORKLA CARE
Spray detergente per ferite e occhi
Codice catalogo 118-0247
Nome del fornitore:  ORKLA CARE
Spray detergente per ferite e occhi
Spray detergente per ferite e occhi
Spray detergente per ferite e occhi, flacone in alluminio da 150 ml di cloruro di sodio sterile allo 0,9%
Price
SFr. 28.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questo spray detergente è stato ideato per il lavaggio e la pulizia di polvere e impurità da occhi e ferite. I flaconi spray portatili contengono 150 ml di soluzione non tampone fisiologica di cloruro di sodio (0,9%).
  • La soluzione non contiene conservanti e resta sterile fino all'ultima goccia
  • Spray adatto per l'uso su occhi e ferite
  • L'attuatore è protetto da un tappo in plastica e una tenuta antimanomissione
  • Il propellente azoto non è a contatto con la soluzione
Specifiche
  • Descrizione:
    Spray detergente per ferite e occhi, flacone in alluminio da 150 ml di cloruro di sodio sterile allo 0,9%