Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Ghiere
Tappi per bottiglie
Dispensing closures for bottles
Dispensing closures for bottles
Dispensing closures for bottles
Codice catalogo MURRP516/15
Nome del fornitore:
MURRAY S
Espandi l'immagine
Dispensing closures for bottles
Codice catalogo MURRP516/15
Nome del fornitore:
MURRAY S
Specifiche
Filettatura:
22 mm R6
Colore:
bianco
Descrizione:
with flip-up spout, LDPE, aperture 2 mm
Conf:
100
Per bottiglie:
60/125/175 and 250 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto