Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparative columns, PLgel™ | Avantor
Preparative columns, PLgel™
Anbieter:   VARIAN
Preparative columns, PLgel™
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
Preparative columns, PLgel™
10 Varianten
Product Details & Documents
These preparative columns is ideal to fractionate polymers, isolate components in a polymer formulation or simplify mixtures of relatively small molecules in complex matrices.
  • Excellent column efficiency provides optimum resolution
  • High loading can isolate milli grams amounts for further study
  • Over 10 times scale up permits efficient quantification
It is packed with the same rigid, high performance media as the analytical columns so that mixtures of materials are easily separated on the basis of size, preferably in a low boiling organic solvent. They are then collected as a series of discrete fractions and isolated by simple evaporation of the solvent.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Descrizione
    Formato della colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PLgel™, MW ranges upto 2000
    Preparative
    50 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges upto 4000
    Preparative
    100 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges 500 - 30000
    Preparative
    500 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges 500 - 60000
    Preparative
    1000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges 10000 - 600000
    Preparative
    10000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges 60000 - 2000000
    Preparative
    100000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, MW ranges 600000 - 10000000
    Preparative
    1000000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, Mixed-D, MW ranges 200 - 400000
    Preparative
    -
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, Mixed-B, MW ranges 500 - 10000000
    Preparative
    -
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PLgel™, Prep guard
    Precolonna
    -
    - µm
    25,00 mm
    25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit