Orders LinkContactUsLinkComponent
PIG® spill caddy
PIG® spill caddy
Nome del fornitore:   NEW PIG
PIG® spill caddy
Nome del fornitore:  NEW PIG
Certificates
PIG® spill caddy
PIG® spill caddy
2 varianti
Product Details & Documents
The mobile PIG® spill caddy for fast spill response or daily leak maintenance.
  • High-visibility yellow container is easy to spot when you need it
  • Contents are compartmentalised for easy access
  • Adjustable shelves
  • 20 cm wheels for easy mobility
  • Double-wall polyethylene cart for durability
Container can be locked with a padlock (not included) to prevent pilferage.
Caution: To ensure effectiveness and your safety, we recommend that you conduct compatibility and absorption testing of your chemicals with PIG® HAZ-MAT products prior to purchase.
Product Family Options
Universal
Informazioni sul prodotto
  • Assorbanza
    Disponibilità
    Price
  • 121-0112
    Refill universal spill caddy
    Refill universal spill caddy
    51,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 142.00 SFr.
    142.00 SFr.
    1 * 1 KIT
       142.00 SFr.
HAZ-MAT
Informazioni sul prodotto
  • Assorbanza
    Disponibilità
    Price
  • 121-0517
    Refill haz-mat spill caddy
    Refill haz-mat spill caddy
    47,4 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 185.00 SFr.
    185.00 SFr.
    1 * 1 ST
       185.00 SFr.