Omogeneizzatore, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
: IKA
Modello con stativo, range volumetrico 250 - 30000 ml. Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche in presenza di variazioni della viscosità.
- Display digitale per il monitoraggio preciso della velocità impostata ed effettiva
- Ampia scelta di utensili di dispersione per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Protezione contro il sovraccarico del motore
- Avvio graduale
- Visualizzazione dei codici di errore
Optional shaft 431-2961 enables the T 50 basic to be used as a high-speed stirrer.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
: L'asta 431-2961 opzionale consente di utilizzare il T 50 base come agitatore ad alta velocità.
: Utensili di dispersione e accessori si devono ordinare separatamente.
- Catalog No:
- 431-0182
- Modello:
- T 50 digitale
- Volume H₂O:
- 250 - 30000 ml
- Viscosità max.:
- 5000 mPas
- Intervallo di velocità:
- 500 - 10000 min⁻¹
- Stabilità della velocità:
- 1%
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
- 1100/700 W
- Display:
- LED
- L×P×A:
- 115×139×355 mm
- Peso:
- 5,76 kg
- Livello sonoro:
- 72 dB(A)
Frequently Bought Together