Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrodes, InLab® Power
pH electrodes, InLab® Power
pH electrode InLab® Power with pressurized electrolyte, SteadyForce™ reference system, A41 membrane, InLab® Power, 0 - 12, 0...+130 °C, Vetro, DPA-Gel, Ceramic, 12×120 mm, S7, General applications
Catalog # 662-2845
Supplier:   Mettler - Toledo
pH electrodes, InLab® Power
Catalog # 662-2845
Supplier:  Mettler - Toledo
pH electrodes, InLab® Power
pH electrodes, InLab® Power
pH electrode InLab® Power with pressurized electrolyte, SteadyForce™ reference system, A41 membrane, InLab® Power, 0 - 12, 0...+130 °C, Vetro, DPA-Gel, Ceramic, 12×120 mm, S7, General applications
Price
SFr. 660.00
Log in for availability
Product Details & Documents
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
Delivery information: Supplied with quality certificate.
Specifications
  • Connettore:
    S7
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Per:
    General applications
  • Tipo:
    InLab® Power
  • Descrizione:
    pH electrode InLab® Power with pressurized electrolyte, SteadyForce™ reference system, A41 membrane
  • Materiale:
    Vetro
  • Diafr.:
    Ceramic
  • Elettrolita:
    DPA-Gel
  • Temperatura:
    0...+130 °C
  • pH:
    0 - 12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..