ContactUsLinkComponent
Cap removal tool, Matrix™ SepraSeal
Cap removal tool, Matrix™ SepraSeal
Catalog # 479-1249
   Produzione a basso impatto
Cap removal tool, Matrix™ SepraSeal
Catalog # 479-1249
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Descrizione:
    Cap removal tool for SepraSeal®
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
SepraSeal cap removal tool for use with Thermo Scientific Matrix 2D and non-2D coded storage tubes.