VWR® Traceable®, Registratore di temperatura e umidità con scheda di memoria
Codice catalogo 620-1965
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Range di misura:T: –20…+50 °C
RH: 0 - 90 % - Risoluzione:T: 0,1 °C;
RH: 0,1 % - Interfaccia:USB
- Descrizione:Logger for humidity, temperature and dew meter, Traceable® with memory card
- Allarme:High/low alarm
- Batteria:3×AA alkaline batteries
- Display:LCD, 0,7" digit display
- Intervalli di registrazione:1 - 720 min
- Peso:200 g
- L×P×A:108×89×32 mm
- Accuratezza:T: ±1,0 °C
RH: ±5,0 (20 - 85%); ±7,0% elsewhere - Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Questo registratore di dati registra le letture su una scheda SD rimovibile. Il lettore di schede (in dotazione) si collega a una qualsiasi porta USB del computer per report istantanei.
- Lettore di schede con connettore USB, nessun software da installare
- Visualizzazione di data, ora e tutte le letture del sensore
- Funzioni di minimo/massimo
- Allarme acustico e LED impostato in incrementi di 0,1 °C
- LCD a quattro righe per i valori (H: 17 mm)
W×D×H: 110×91×30 mm
Weight: 200 g
Traceable® certificate ISO 17025 accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA che indica la conformità secondo standard NIST.
Delivery: con scheda SD da 256 MB, lettore di schede USB, strisce di fissaggio magnetiche, VELCRO®, supporto a parete, supporto da banco, tre batterie AA, adattatore e certificato di calibrazione Traceable®.