ContactUsLinkComponent
Melting point determination apparatus, DURAN®
Melting point determination apparatus, DURAN®
Codice catalogo HECH43004010
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
undefined
Melting point determination apparatus, DURAN®
Codice catalogo HECH43004010
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifiche
  • Descrizione:
    Melting point determination apparatus, length: 120 mm, Ø ext.: 20 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Melting point determination apparatus made of DURAN® borosilicate glass 3.3.