ContactUsLinkComponent
Membrane filters, LCR
Membrane filters, LCR
Fournisseur:  Merck
Certificats
undefined
Membrane filters, LCR
Fournisseur:  Merck
Spécifications
  • Catalog No:
  • 512-0247
  • MILFFHLC02500
  • MILFFHLC01300
  • Tipo:
  • FHLC
  • FHLC
  • FHLC
  • Diametro dei pori:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Spessore:
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • Portata d'aria:
  • 8 l/min/cm²
  • 8 l/min/cm²
  • 8 l/min/cm²
  • Temperatura massima:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
Spécifications
Frequently Bought Together