Accessories for HPLC columns, PLRP-S
Nome del fornitore: VARIAN
Certificati
Informazioni su questo articolo
Frequently Bought Together
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Accessories for vortex mixer, VORTEX Genius 3 and VV3
Nome del fornitore: IKA
VWR®, Snap Cap Vials
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Syringes, 3-piece
Nome del fornitore: TERUMO
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF