ContactUsLinkComponent
Membrane filters, Mitex™
Membrane filters, Mitex™
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Membrane filters, Mitex™
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-0264
  • MILFLCWP09025
  • MILFLSWP01300
  • MILFLSWG02500
  • 512-0266
  • MILFLCWP14250
  • MILFLSWP03700
  • MILFLCWG04700
  • MILFLSWP14250
  • MILFLSWP02500
  • MILFLCWG02500
  • 512-0265
  • MILFLCWP01300
  • MILFLSWG04700
  • MILFLSWP09025
  • Tipo:
  • LCWP
  • LCWP
  • LSWP
  • LSWG
  • LSWP
  • LCWP
  • LSWP
  • LCWG
  • LSWP
  • LSWP
  • LCWG
  • LCWP
  • LCWP
  • LSWG
  • LSWP
  • Diametro dei pori:
  • 10,00 µm
  • 10,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 10,00 µm
  • 5,00 µm
  • 10,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 10,00 µm
  • 10,00 µm
  • 10,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • Spessore:
  • 130 µm
  • 130 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 130 µm
  • 170 µm
  • 130 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 130 µm
  • 130 µm
  • 130 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 220 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 220 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • 70 ml/min/cm²
  • Portata d'aria:
  • 14 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 14 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • 9 ml/min cm²
  • Temperatura massima:
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C