Orders LinkContactUsLinkComponent
hero blockimage EPA method 8325.jpg
Metodo EPA 8327 per acque superficiali, acque reflue o acque sotterranee
Determinazione delle PFAS selezionate in acque superficiali, acque reflue o acque sotterranee mediante cromatografia liquida/spettrometria di massa in tandem (LC-MS/MS).
EPA-Method-8327 | Avantor
Prodotti
1stproductsamplepreparation.jpg
Fiale adatte alle PFAS
Fiale specifiche in polipropilene consigliate per l'analisi di composti/analiti polari e dimensionalmente verificate/ispezionate da strumenti ottici e calibri automatizzati per garantire dimensioni e tolleranze critiche.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE per le analisi delle PFAS
Fase speciale per analisi SPE. Per l'arricchimento delle PFAS da acqua, tessuti e sedimenti (terreni contaminati). Fase polimerica combinata con scambiatore anionico debole, altamente porosa, particelle sferiche.