Orders LinkContactUsLinkComponent
method 533 heromain page.jpg
Metodo EPA 533 per l'acqua potabile
Determinazione delle PFAS selezionate nell'acqua potabile mediante estrazione in fase solida a scambio anionico con diluizione isotopica e cromatografia liquida/spettrometria di massa in tandem (LC-MS/MS).
EPA Method 533 | Avantor
Prodotti
1stproductsamplepreparation.jpg
Fiale adatte alle PFAS
Fiale specifiche in polipropilene consigliate per l'analisi di composti/analiti polari e dimensionalmente verificate/ispezionate da strumenti ottici e calibri automatizzati per garantire dimensioni e tolleranze critiche.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE per le analisi delle PFAS
Phase spéciale pour analyse par SPE. Pour l’enrichissement des PFAS issus de l’eau, des textiles et des sédiments (sols contaminés). Phase de combinaison polymérique avec échange anionique faible, particules sphériques hautement poreuses.