ContactUsLinkComponent
808 nm, 120 mW, APC, TTL 5 kHz, focusable, 5 VDC, 22 x 65 mm 1 * 1 ST
Référence MSPPRLDH808M-120-5
808 nm, 120 mW, APC, TTL 5 kHz, focusable, 5 VDC, 22 x 65 mm 1 * 1 ST
Référence MSPPRLDH808M-120-5
Frequently Bought Together