4-CHLORO-5-NITROPYRIMIDINE 1 * 10 g
Référence MSPPSY011130-10G
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
4-CHLORO-5-NITROPYRIMIDINE 1 * 10 g
Référence MSPPSY011130-10G
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane 99+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Diméthylsulfoxyde, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1-Butyldihydroxyborane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.8% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Pentane 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexane ≥99.5% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Cyclohexane 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 80…110 °C
Fournisseur: Roth Carl