ContactUsLinkComponent
ECO123-AIR, mit Alarm Fühler (fest verbunden): Schutzrohr Ø14x37 mm, mit großen Luftöffnungen Messeingang: Pt1000 DIN Kl. AA Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar Messbereich: -25 ... +70 °C Lieferumfang: Gerä 1 * 1 ST
Catalog # GRSG487497
Supplier:  Greisinger
New Product
ECO123-AIR, mit Alarm Fühler (fest verbunden): Schutzrohr Ø14x37 mm, mit großen Luftöffnungen Messeingang: Pt1000 DIN Kl. AA Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar Messbereich: -25 ... +70 °C Lieferumfang: Gerä 1 * 1 ST
Catalog # GRSG487497
Supplier:  Greisinger