ContactUsLinkComponent
Module de pompe VDL 23 avec pompe à vide VP5 EX - version 230 V / 50-60 Hz, armoire de pompe pour pompes à vide. Comprend une pompe à membrane chimique ATEX avec un débit de pompage nominal de 1,9 m /h, une pression finale de 12 mbar, 230 V/50 Hz, et 1 * 1 Pce
N° de catalogue BIND8012-2628
Fournisseur:  Binder
New Product
Module de pompe VDL 23 avec pompe à vide VP5 EX - version 230 V / 50-60 Hz, armoire de pompe pour pompes à vide. Comprend une pompe à membrane chimique ATEX avec un débit de pompage nominal de 1,9 m /h, une pression finale de 12 mbar, 230 V/50 Hz, et 1 * 1 Pce
N° de catalogue BIND8012-2628
Fournisseur:  Binder