Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Levodopa 96%

Bottle
N° de catalogue APOSOR322045-25G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Levodopa 96%
N° de catalogue APOSOR322045-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  59-92-7
Levodopa 96%

Bottle

Numéro CAS:  59-92-7
Prix
SFr. 29.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications