Pyrocatéchol 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR923744-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
Pyrocatéchol 99%
N° de catalogue APOSOR923744-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 120-80-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numéro CAS:120-80-9
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002188
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Point d'ébullition:245 °C
- Point de fusion:103…106 °C
- Point d'éclair:131 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle