D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Bottle
Catalog # APOSBI2889-100G
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
D(-)-Sorbitol
Catalog # APOSBI2889-100G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  50-70-4
D(-)-Sorbitol
Bottle
CAS Number:  50-70-4
Price
SFr. 52.00
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Number:50-70-4
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL Number:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Storage Temperature:Température ambiante
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..