Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1013820-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
N° de catalogue APOSOR1013820-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 21188-58-9
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: Methyl 3-hydroxyhexanoate
- Numéro CAS:21188-58-9
- Formule:C₇H₁₄O₃
- Numéro MDL:MFCD20482702
- Poids moléculaire:146,18 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle