Methyl red indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR95401-500G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Methyl red indicateur
N° de catalogue APOSOR95401-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  493-52-7
Methyl red indicateur
Bottle
Numéro CAS:  493-52-7
Prix
SFr. 103.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • Non-hazardous
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269,3 g/mol
  • EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..