Ectoine 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR97119-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
- Numéro CAS:96702-03-3
- Formule:C₆H₁₀N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD03419286
- Poids moléculaire:142,157 g/mol
- EINECS:431-910-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle