BOUCHON DIN 51 JERRICAN 1781-1782-1783 1 * 10 Pce
N° de catalogue KART17810
Fournisseur: KARTELL
New Product
BOUCHON DIN 51 JERRICAN 1781-1782-1783 1 * 10 Pce
N° de catalogue KART17810
Fournisseur: KARTELL
New Product
Frequently Bought Together
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Clés pour bidons
Fournisseur: VWR Collection
Seringues, Medical
Fournisseur: CODAN
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF