[EN]FORCEPS 2A 1 * 1 Pce
N° de catalogue FSCI11972-20
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Tamis d'essai, 100×45 mm
Fournisseur: VWR Collection
Dressing forceps, simple type
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Tiges de support
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Dissector scissors, slim blades
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Anneaux de support avec noix de serrage
Fournisseur: BOCHEM
Soil sieves
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Fournisseur: Bohlender
DYNOVO REINIGUNGSTÜCHER SERIE 305 4X4INC 1 * 200 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale et profondeur de coupe de 7 mm. null
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Tamis analytiques, 203×50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Tamis de test, 200×50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Test sieves
Fournisseur: NEXOPART
VWR®, Agitateurs magnétiques, dotés de croix
Fournisseur: VWR Collection
[EN]FORCEPS 2A 1 * 1 Pce
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
VWR®, Tamis de test, 200×32 mm
Fournisseur: VWR Collection