[EN]SPLIT RATIO 20:1 ANALYTICAL BINARY 1 * 1 Pce
N° de catalogue MSPP620-PO10-09
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]SPLIT RATIO 20:1 ANALYTICAL BINARY 1 * 1 Pce
N° de catalogue MSPP620-PO10-09
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Pointes de pipettes, Finntip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF