NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ small RNA sequence V4 (193-288), 96,
  BIOONOVA-5132-43
Marketsource
 :   Revvity
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
  BIOONOVA-5132-43
 :  Revvity
Marketsource
 :  
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ small RNA sequence V4 (193-288), 96,
 :  
7 613.00 SFr.
1 * 1 KIT
Le kit NEXTFLEX™ small RNA-sequence V4 permet aux laboratoires de réduire les biais dans leurs workflows Illumina® de séquençage des petits ARN tout en utilisant un protocole totalement sans gel, même avec de faibles quantités d’échantillons
  • Protocole complètement sans gel à partir de miARN purifié ou 1 ng d’ARN total Automatisé sur les stations de travail Sciclone® G3 NGSx, Sciclone G3 NGSx iQ™ et Zephyr® G3 NGS Technologie en attente de brevet optimisée pour les échantillons difficiles tels que plasma ou sérum, y compris exosomes Découverte exceptionnelle de miARN Bibliothèques prêtes à séquencer en ~6 heures Multiplexage jusqu’à 384 échantillons Un protocole d’automatisation est disponible
Le kit NEXTFLEX™ small RNA-sequence V4 utilise une technologie en attente de brevet pour fournir une solution de préparation de bibliothèque small RNA complètement sans gel pour les plateformes de séquençage Illumina. Notre approche de réduction des biais implique l’optimisation de la réaction de ligation et l’utilisation d’oligonucléotides de réduction de dimères. Ces modifications entraînent une diminution des biais par rapport aux protocoles standards. Le kit NEXTFLEX™ small RNA-sequence V4 permet de préparer des bibliothèques prêtes pour le séquençage avec un flux de travail simplifié en environ 6 heures, avec seulement 1 ng d’ARN total en entrée Les bibliothèques préparées avec ce kit présentent une proportion plus élevée de lectures mappées et de miARN uniques que celles des concurrents leaders. Ce workflow pratique sans gel, incorporé dans le kit NEXTFLEX™ small RNA-sequence V4, permet la construction de bibliothèques à partir d’exoRNA. Grâce à ce workflow, les chercheurs peuvent obtenir un grand nombre de lectures alignées sur les miARN matures et peu de dimères d’adaptateurs, même avec les très faibles entrées de miARN caractéristiques des échantillons d’exosomes.
 : Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001.
 :
 :
 :
 : Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
  • Désignation:
    NEXTFLEX™ small RNA sequence V4 (193-288)
  • No. of reactions:
    96
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..