NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ codes-barres UDI RNA-seq 2.0 (1-24), 48,
N° de catalogue BIOO512920-EVAL48
Marketsource
Fournisseur:   Revvity
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
N° de catalogue BIOO512920-EVAL48
Fournisseur:  Revvity
Marketsource
Numéro CAS:  
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ codes-barres UDI RNA-seq 2.0 (1-24), 48,
Numéro CAS:  
Prix
250.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Les codes-barres UDI NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 sont conçus pour préparer des bibliothèques d’ADNc multiplexées en simple ou paired-end à partir d’ARN total, d’ARN enrichi en mRNA ou d’ARN appauvri en rRNA pour plateformes Illumina.
  • Codes-barres UDI pour le multiplexage des bibliothèques RNA-seq Compatibles avec le séquençage simple et paired-end Chaque lot est testé pour la pureté et la fonctionnalité des index par séquençage
Les codes-barres uniques à double index NEXTFLEX™ contiennent deux index uniques sur chaque adaptateur, avec une distance de Hamming d’au moins trois sur toute la série, permettant la correction d’erreurs. Les codes-barres uniques à double index RNA-sequence NEXTFLEX™ peuvent être utilisés pour des applications RNA-seq sans PCR. Les cellules de flux à motifs présentes sur les plateformes Illumina® Novaseq®, Hiseq® 3000/4000 et Hiseq® X subissent des taux accrus de mauvaises assignations d’échantillons lors du séquençage. L’utilisation d’adaptateurs avec indices doubles uniques lors du séquençage empêche l’apparition de lectures mal assignées dans les ensembles de données finaux, garantissant ainsi l’intégrité maximale des données. Chaque lot est testé pour la pureté des index et la fonctionnalité par séquençage.
Certifications: Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001.
Attention: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    NEXTFLEX™ codes-barres UDI RNA-seq 2.0 (1-24)
  • No. of reactions:
    48
Spécifications