ContactUsLinkComponent
VITsafe Sicherheitsspritzflasche, PE-LD, 250 ml, Enghals, GL 25 mit VENT-CAP, bedruckt 2-farbig/2-facher Druckgang Medium: ULTRASOLVE Mediumvorbehalt: Schädigungen innerhalb 7-30 Tagen. Mindestabnahmemenge: 250 Stück 1 * 250 ST
Catalog # VITL1331891_3
Supplier:  VITLAB
New Product
VITsafe Sicherheitsspritzflasche, PE-LD, 250 ml, Enghals, GL 25 mit VENT-CAP, bedruckt 2-farbig/2-facher Druckgang Medium: ULTRASOLVE Mediumvorbehalt: Schädigungen innerhalb 7-30 Tagen. Mindestabnahmemenge: 250 Stück 1 * 250 ST
Catalog # VITL1331891_3
Supplier:  VITLAB