[EN]ISOFIELD HORIZON C/ALL W/HOOD XXXL 1 * 15 Pce
N° de catalogue ISOF80020XXXL
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND
New Product
[EN]ISOFIELD HORIZON C/ALL W/HOOD XXXL 1 * 15 Pce
N° de catalogue ISOF80020XXXL
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND
New Product
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR® MaximumSF, Surbottes, antidérapantes
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalon de conductivité 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Fournisseur: Mettler - Toledo
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF