TechniCloth® Cleanroom Wipes
TechniCloth® Cleanroom Wipes
TX609, 230×230 mm, 300 wipes/bag
N° de catalogue TEXWTX609_U
Fournisseur:   Texwipe
TechniCloth® Cleanroom Wipes
N° de catalogue TEXWTX609_U
Fournisseur:  Texwipe
TechniCloth® Cleanroom Wipes
TechniCloth® Cleanroom Wipes
TX609, 230×230 mm, 300 wipes/bag
Prix
294.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
TechniCloth® wipes are made from a hydroentangled, non woven blend of 55% cellulose and 45% polyester. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fibre with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
  • Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance
  • Ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations
  • Excellent for picking up aqueous spills
Le faible taux de génération des particules est dû au traitement exclusif ULP (ultra particules). Idéales pour un usage générale en environnement controlé.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 environments.
Couleur: blanc
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Spécifications
  • Emballage:
    300 wipes/bag
  • Désignation:
    TX609
  • L×l:
    230×230 mm
  • Seq:
    11
  • Fibres (>100 µm):
    55000/m²
  • Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:
    20×10⁶/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,01 g/m²
  • Capacité d'absorption:
    360 ml/m²
  • Grammage de base:
    69 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,03 g/m²
  • Modèle:
    TechniCloth®
  • Ions - Potassium:
    1,0 ppm
  • Ions - Chlorure:
    16 ppm
  • Cat. No.:
    TEXWTX609_U
  • Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:
    0,997×10⁶/m²
  • Absorption - Taux:
    <0,3 s
  • Ions - Sodium:
    34 ppm