[EN]MICROSLIDE WHITE SNOWCOAT GRND CLPD 1 * 1.440 Pce
LEIH3808100
New Product
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Pointes de pipettes, Finntip™
: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
: VWR Chemicals
Décontaminant DNA AWAY®
: Thermo Fisher Scientific