SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Gant Nitrile Made in France Coverfeel Care Sans Poudre Longueur 240mm, DM Classe I, EPI CAT III, Contact Alimentaire, Bleu, Taille XXL 1 * 900 Pce
HOPE1142-F
:
Medicom
New Product
Gant Nitrile Made in France Coverfeel Care Sans Poudre Longueur 240mm, DM Classe I, EPI CAT III, Contact Alimentaire, Bleu, Taille XXL 1 * 900 Pce
HOPE1142-F
:
Medicom
New Product
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
: HEATHROW
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection