SAMPLE DILUTION BUFFER FOR LS-F31886 CO 1 * 1 VIA
N° de catalogue LFSPLS-F31886-B
Fournisseur: LIFESPAN BIOSCIENCES
SAMPLE DILUTION BUFFER FOR LS-F31886 CO 1 * 1 VIA
N° de catalogue LFSPLS-F31886-B
Fournisseur: LIFESPAN BIOSCIENCES
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.9% (par GC), LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
N-Méthyl-2-pyrrolidone, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: Merck
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
n-Hexane ≥99%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF