[EN]JERRYCAN 3L HDPE NATUR W SCREWCAP GL 1 * 25 Pce
Catalog # RIXI60200030451WC
Supplier: RIXIUS
New Product
[EN]JERRYCAN 3L HDPE NATUR W SCREWCAP GL 1 * 25 Pce
Catalog # RIXI60200030451WC
Supplier: RIXIUS
New Product
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection