[EN]JERRYCAN 10 L HDPE NATURAL W SCREWCA 1 * 10 Pce
Catalog # RIXI6020010045WC
Supplier: RIXIUS
New Product
[EN]JERRYCAN 10 L HDPE NATURAL W SCREWCA 1 * 10 Pce
Catalog # RIXI6020010045WC
Supplier: RIXIUS
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bouteilles à col large, carrées sans bouchon à vis
Supplier: Kautex
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR®, Sacs d'élimination
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gel-Loading Pipette Tips
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Surchaussures, en PP/PEC
Supplier: VWR Collection
VWR®, Jerricanes, à col large, bouchons à vis
Supplier: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Supplier: VWR Collection
Jerricans, col étroit, PEHD
Supplier: RIXIUS
Acide citrique
Supplier: Hach