Flacon rond 1000ml en verre blanc T3, large ouverture - bague PH 40mm 1 * 20 Pce
N° de catalogue SPVAB00372EUROPK20
Fournisseur: GRAVIS
New Product
Flacon rond 1000ml en verre blanc T3, large ouverture - bague PH 40mm 1 * 20 Pce
N° de catalogue SPVAB00372EUROPK20
Fournisseur: GRAVIS
New Product
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Flacons à col large en verre clair ou en verre brun
Fournisseur: GRAVIS
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Filtres en fibre de verre
Fournisseur: VWR Collection
Flacons cylindriques à col large ou plats à col étroit
Fournisseur: GRAVIS
Bouchons à visser, Bakélite
Fournisseur: GRAVIS
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
BD Discardit™ II Syringes
Fournisseur: BD Medical
VWR®, Ampoules à décanter, coniques
Fournisseur: VWR Collection
Pincettes pour poids
Fournisseur: BOCHEM
Flacons à col étroit, avec Filetage
Fournisseur: GRAVIS
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Acide osmique 99.9+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thermal transfer printer labels, type B-423
Fournisseur: Brady