Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cellules T CD4⁺, saines

Cellules T CD4⁺, saines

Cellules T CD4+ (sélection positive), saines, 10 M de cellules (10 × 10⁶ cellules/flacon), Cryopreserved, Single donor
N° de catalogue PRTV12194110010
Fournisseur:   PROVITRO
Cellules T CD4⁺, saines
N° de catalogue PRTV12194110010
Fournisseur:  PROVITRO
Numéro CAS:  
Cellules T CD4⁺, saines
Cellules T CD4⁺, saines

Cellules T CD4+ (sélection positive), saines, 10 M de cellules (10 × 10⁶ cellules/flacon), Cryopreserved, Single donor

Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’060.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Vial
Product Details & Documents

Les cellules T isolées, notamment les cellules pan-T CD3⁺ et les sous-groupes CD4⁺ et CD8⁺, ont été obtenues par des techniques de séparation cellulaire immunomagnétique utilisant une sélection positive ou négative à partir de cellules mononucléaires. Ces procédures différenciées garantissent l'isolement précis des groupes de cellules T visés. Les lymphocytes T CD4⁺ jouent un rôle dans la coordination des réponses immunitaires, tandis que les lymphocytes T CD8⁺ exercent une fonction cytotoxique.

  • Pureté > 90 % par cytométrie de flux. Test négatif pour les hépatites B et C, le VIH 1/2, le HTLV-I/II, le VIH-1/VHC/VHB. Cryoconservé dans le milieu CryoStor® CS10.

Les cellules ont été prélevées sur des donneurs humains sains, conformément aux formulaires d'autorisation et aux procédures approuvés par le comité d'éthique de la recherche (CERI).

Conservation : Pour une conservation cellulaire prolongée ou une réanimation, il est recommandé de préparer les cellules pour un stockage prolongé en phase vapeur d'azote liquide. Le stockage des cellules en phase liquide d'azote est fortement déconseillé afin d'éviter tout risque de contamination croisée lors de leur retrait. Un stockage à long terme à une température inférieure à −175 °C et, pour un stockage à court terme, une à deux semaines à −80 °C sont autorisées, mais il est recommandé de minimiser cette durée pour garantir une stabilité optimale. Les échantillons décongelés doivent être utilisés immédiatement et non stockés.

Certifications:

Accessories information:

Ordering information:

Packaging:

Caution:

Spécifications

Spécifications

  • Format de cellule:
    Cryopreserved
  • Donneur unique/donneurs regroupés:
    Single donor
  • Désignation:
    Cellules T CD4+ (sélection positive), saines, 10 M de cellules (10 × 10⁶ cellules/flacon)

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.