Selective Supplements
Bos antibiotic supplement for the selective isolation of Bordetella pertussis, 1
N° de catalogue HIMEFD004-5X5VL
Fournisseur:   HIMEDIA
Selective Supplements
N° de catalogue HIMEFD004-5X5VL
Fournisseur:  HIMEDIA
Numéro CAS:  
Selective Supplements
Bos antibiotic supplement for the selective isolation of Bordetella pertussis, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 144.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Antibiotic supplement recommended for the selective isolation of various microorganisms.
  • Store at 2...8 °C
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Bos antibiotic supplement for the selective isolation of <i>Bordetella pertussis</i>