High Stackable Ledges, 100 mm
High Stackable Ledges, 100 mm
Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
  METOL48N-4K4
High Stackable Ledges, 100 mm
  METOL48N-4K4
High Stackable Ledges, 100 mm
Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
1 * 1 ST
Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.
  • Désignation:
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..