Slide Trays
Slide Trays
Slide tray, blanc, PS, 194×297×12 mm, 20
N° de catalogue DELT989921
Fournisseur:   DELTALAB
Slide Trays
N° de catalogue DELT989921
Fournisseur:  DELTALAB
Slide Trays
Slide Trays
Slide tray, blanc, PS, 194×297×12 mm, 20
Prix
SFr. 140.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plateaux empilables en polystyrène blanc pour lames de microscopie.
Documents
Spécifications
  • Nbre de lames:
    20
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Slide tray
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    194×297×12 mm