Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 106 H - 62, 0,850 - 0,900 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
N° de catalogue AMARH826788WC
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Lieferinformationen: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
- Désignation:Specific gravity hydrometer
- Longueur:260 mm
- Seq:51
- Division:0,001 °SG
- Modèle:106 H - 62
- Plage de mesure:0,850 - 0,900 °SG
- Cat. No.:AMARH826788WC
- Précision:±1 scale division
- Température de référence:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..