Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 105 H - 62, 0,800 - 0,850 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
N° de catalogue AMARH826786WC
Fournisseur:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
N° de catalogue AMARH826786WC
Fournisseur:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 105 H - 62, 0,800 - 0,850 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Prix
SFr. 43.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
 : Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
  • Désignation:
    Specific gravity hydrometer
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    50
  • Division:
    0,001 °SG
  • Modèle:
    105 H - 62
  • Plage de mesure:
    0,800 - 0,850 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826786WC
  • Précision:
    ±1 scale division
  • Température de référence:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)