[EN]Formaldehyde 37% (ACS) 4x 1 Gal. 1 * 4 Pce
N° de catalogue SHAN9300-1
Fournisseur: Epredia
New Product
[EN]Formaldehyde 37% (ACS) 4x 1 Gal. 1 * 4 Pce
N° de catalogue SHAN9300-1
Fournisseur: Epredia
New Product
Frequently Bought Together
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Toluène, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF