Rapid-Fixx, 2x 1 L 1 * 2 Pce
SHAN6764212
: Epredia
New Product
Frequently Bought Together
SIGTECH MEK SOLVENT 5 L CANISTER 1 * 5 L
: MARKET SOURCE PART PROCESS
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
: VWR Chemicals
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Bromoforme 96% stabilisé
: Thermo Fisher Scientific
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
TOLUENE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, A 1 * 2,5 L
: PanReac AppliChem
n-Hexane ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99% stabilisé
: Thermo Fisher Scientific
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia 98%
: Thermo Fisher Scientific
Liquide pour manomètre à tube incliné
: VWR Chemicals
Chloroforme ≥99.5% stabilisé
: Honeywell Chemicals
N,N-Diméthylacétamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals