0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
[EN]LIQUID MEDIUM FOR SELECTIVE ENRICHME 1 * 500 g
N° de catalogue BLIF4020402
Fournisseur:
BIOLIFE ITALIANA
Certificats
Agrandir l'image
[EN]LIQUID MEDIUM FOR SELECTIVE ENRICHME 1 * 500 g
N° de catalogue BLIF4020402
Fournisseur:
BIOLIFE ITALIANA
Certificats
Informations associées
Documentation
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Documentation
Frequently Bought Together
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
Fournisseur: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF