SODIUM HYDROXIDE 32% 1353KG GB 1 * 1.353 kg
N° de catalogue DIVY7520019
Fournisseur: Diversey
New Product
SODIUM HYDROXIDE 32% 1353KG GB 1 * 1.353 kg
N° de catalogue DIVY7520019
Fournisseur: Diversey
New Product
Frequently Bought Together
1,1,2,2-Tétrachloroéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
1,4-Dioxanne ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
2,2,4-Triméthylpentane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.8% non stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Anhydride pentafluoropropionique ≥99% pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
n-Butyle acétate ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
tert-Butanol ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific